Kluczowe dokumenty
F2877
Iron(III) chloride hexahydrate
reagent grade, ≥98%, chunks
Synonim(y):
Ferric chloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
agency
suitable for SM 5210
ciśnienie pary
1 mmHg ( 194 °C)
Próba
≥98%
Formularz
chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?