Kluczowe dokumenty
1.03943
Supelco
Iron(III) chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sześciowodny chlorek żelaza, trójchlorek żelaza
About This Item
Wzór liniowy:
FeCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-729-4
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 5210
ciśnienie pary
1 mmHg ( 194 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
99.0-102.0% FeCl3 basis (iodometric)
Formularz
solid
siła działania
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
pH
1.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
gęstość nasypowa
600‑1200 kg/m3
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.01% (total phosphorous)
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.003%
Fe2+: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Nanopowłoka z kwasu żelazowo-taninowego: Obiecujące podejście do leczenia w celu zwiększenia oporności Lactococcus lactis na antybiotyki...: W niniejszym badaniu przedstawiono nową nanopowłokę kwasu żelazowo-taninowego, która znacząco zwiększa antybiotykooporność bakterii Lactococcus lactis. Heksahydrat chlorku żelaza(III) jest kluczowym składnikiem w syntezie tej powłoki, wykazując jej potencjał w zastosowaniach biomedycznych, w szczególności w opracowywaniu probiotyków odpornych na antybiotyki (Elmaghrabi et al., 2024).
  • Wyciąg z papryki słodkiej - magnetyczne nanocząstki tlenku żelaza do wzbogacania przeciwutleniaczy i zrównoważonego nanopakowania...: Badania te dotyczą syntezy magnetycznych nanocząstek tlenku żelaza przy użyciu heksahydratu chlorku żelaza(III) i ekstraktu ze słodkiej papryki z odpadów rolniczych. Nanocząstki są wykorzystywane do wzbogacania przeciwutleniaczy i zrównoważonych zastosowań nanotechnologii w opakowaniach, pokazując wszechstronność związku w zielonej chemii i materiałoznawstwie (López-Alcántara et al., 2024).
  • Zwiększenie odporności Solanum tuberosum na Alternaria solani poprzez zieloną syntezę nanocząstek tlenku żelaza (Fe(2)O(3))...: Wykorzystując heksahydrat chlorku żelaza(III), w niniejszym badaniu zsyntetyzowano nanocząsteczki tlenku żelaza w celu zwiększenia odporności roślin ziemniaka na infekcje grzybicze. To ekologiczne podejście do syntezy podkreśla znaczenie tego związku w biotechnologii rolniczej i zrównoważonej ochronie upraw (Anwaar et al., 2024).
  • Wytwarzanie i charakterystyka nowych, opłacalnych nanokompozytów tekstylnych pokrytych grafitowym azotkiem węgla / Fe do skutecznej degradacji barwników i zagrożeń biologicznych...: W niniejszym badaniu szczegółowo opisano wytwarzanie nanokompozytów tekstylnych pokrytych grafitowym azotkiem węgla i żelazem, przy użyciu heksahydratu chlorku żelaza(III). Otrzymane materiały są wysoce skuteczne w degradacji zanieczyszczeń środowiska, podkreślając ich potencjał w remediacji środowiska i oczyszczaniu ścieków (Ashraf et al., 2023).
  • Poprawa wydajności rusztowań rurowych z poli(kaprolaktonu)-octanu celulozy-kwasu taninowego poprzez powlekanie inspirowane małżami...: Badania te poprawiają wydajność rusztowań rurowych przy użyciu procesu powlekania inspirowanego małżami, który obejmuje heksahydrat chlorku żelaza(III). Badanie wykazało zwiększoną biokompatybilność i właściwości mechaniczne, co wskazuje na znaczny potencjał zastosowań w inżynierii tkankowej (Wang et al., 2023).
Powiązanie
Zastępuje: FX0210-1
Komentarz do analizy
Test (jodometryczny, FeCl₃-6H₂O): 99,0 - 102,0 %
Tożsamość: test pozytywny
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wolny chlor: test pozytywny
Substancje kwaśne: test pozytywny
Azotany (NO₃): ≤ 0.01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Fosfor całkowity (jako PO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.005 %
Ca (wapń): ≤ 0,01 %
Cu (miedź): ≤ 0,003 %
Fe II (żelazo II)*: ≤ 0,002 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Mg (magnez): ≤ 0.005 %
Na (Sód): ≤ 0,05 %
Zn (Cynk): ≤ 0,003 %
* Zawartość Fe(II) wzrasta, jeśli nie są przestrzegane zalecane warunki przechowywania (+15 do +25 °C).
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Photometric determination with Diacetyl monooxime
Photometric determination with Diacetyl monooxime in the sample clarified with Trichloracetic acid