Kluczowe dokumenty
1.03861
Supelco
Tetrahydrat chlorku żelaza(II)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Dwuchlorek żelaza
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Fe · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-843-4
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥98.0% (manganometric)
Formularz
solid
siła działania
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
rozpuszczalność
1600 g/L
gęstość
1.93 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
900 kg/m3
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Fe](Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Powiązanie
Zastępuje: FX0250; FX0250-2
Komentarz do analizy
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 98,0 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,002 % Zn (Cynk): ≤ 0,003 % 002 %
Mn (Mangan): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,003 %
Substancje niewytrącane przez amoniak (jako siarczany): ≤ 0,05 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash