Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
220299
Iron(II) chloride tetrahydrate
ReagentPlus®, 98%
Synonim(y):
Ferrous chloride tetrahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
FeCl2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
98%
Formularz:
powder, crystals or chunks
Polecane produkty
ciśnienie pary
10 mmHg ( 693 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
98%
Formularz
powder, crystals or chunks
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
ciąg SMILES
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
A variety of organically templated iron phosphates, of interest because of their rich crystal chemistry and their ability to absorb large molecules in their micropores,were prepared using this compound.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromium removal by combining the magnetic properties of iron oxide with adsorption properties of carbon nanotubes.
Gupta VK, et al.
Water Research, 45(6), 2207-2212 (2011)
Preparation and characterization of magnetic chitosan nanospheres.
Hritcu D, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 33, 785-796 (2009)
The crystal structure of iron (II) chloride tetrahydrate.
Penfold BR and Grigor JA.
Acta Crystallographica, 12(11), 850854-850854 (1959)
Chong Qin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(28), 6971-6975 (2012-06-13)
Ironing it out: an efficient and convenient nitrogenation strategy involving C-C bond cleavage for the straightforward synthesis of versatile arylamines is presented. Various alkyl azides and alkylarenes, including the common industrial by-product cumene, react using this protocol. Moreover, this method
Qand Agha Nazari et al.
Journal of pharmacological sciences, 120(2), 105-111 (2012-09-29)
Sodium nitroprusside (SNP) is widely used as a potent vasodilator and a nitric oxide (NO) donor, whereas the cytotoxicity of SNP has been well documented. SNP releases several potentially toxic products such as cyanide anion, NO, and iron. We investigated