Kluczowe dokumenty
710857
Iron(III) chloride solution
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonim(y):
Ferric chloride solution
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a mild oxidant for phenolic coupling reaction.
- In dimerizing aryllithiumsand ketone enolates.
- As a mild Lewis acid catalyst to catalyzes ene reactions.
- In Nazarov cyclizations, Michael additions, and acetonation reactions.
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?