Merck
908908
Sigma-Aldrich
Iron(III) chloride
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 97%
Synonim(y):
Ferric chloride, Iron trichloride, Molysite
About This Item
Wzór liniowy:
FeCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Próba:
97%
klasa czystości:
anhydrous
reagent grade
Formularz:
powder
klasa czystości
anhydrous
reagent grade
gęstość pary
5.61 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 194 °C)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
97%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
mp
304 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Iron(III) chloride is a mild oxidizing agent and participates in various carbon-carbon-bond forming reactions. On crystallization with water, it forms hydrates. It can be prepared by reacting chlorine with the scrap iron at approximately 650°C.
Zastosowanie
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. offers a more convenient and safer way to handle the products.
Iron(III) chloride (Ferric Chloride, FeCl3) has been used as a surface modulator for the characterization of wines by fingerprinting technology. It has been used for the quantitative estimation of sulfide in various biological samples.
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resitance properties.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.