Kluczowe dokumenty
429368
Iron(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Ferrous chloride, Iron dichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
99.998% trace metals basis
Formularz
beads
zanieczyszczenia
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
677 °C (lit.)
gęstość
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods