Key Documents
T176
4-Hydroxytamoxifen
analytical standard, (E) and (Z) isomers (50:50)
Synonim(y):
4-(1-[4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl)phenol, 4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Postać
powder
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
rozpuszczalność
ethanol: 20 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
neoplastics
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Tryb działania
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
Klucz InChI
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104) , IL6(3569)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Determination of tamoxifen and its three metabolites from dried blood spot (DBS) discs by ultra-high performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS)
- Simultaneous estimation of tamoxifen, 4-hydroxytamoxifen, and endoxifen from DBS samples by UHPLC-MS/MS
- Development and validation of a non-aqueous capillary electrophoretic (NACE) method coupled with capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D) to analyze tamoxifen and its three main metabolites after their liquid-liquid extraction (LLE) from human plasma samples obtained from breast cancer patients
- Multi-residue analysis of human plasma samples to quantify tamoxifen and its degradation products using the non-aqueous capillary electrophoretic (NACE) method combined with UV-detection
- Combined detection of tamoxifen and centchroman, along with their degradation products in human plasma samples by LC-ESI-MS/MS
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)