5.08225
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥99% (HPLC), liquid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
Synonim(y):
( Z)-4-(1-(4-(dimetyloaminoetoksy)fenylo)-2-fenylo-1-butenilo)fenol, ( Z)-4-(1-(4-(2-(dimetyloamino)etoksy)fenylo)-2-fenylobut-1-enilo)fenol, (Z)-4-hydroksytamoksyfen, (Z)-4-OH-TAM, trans-4-hydroksytamoksyfen
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, InSolution, ≥99%
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccc(cc3)O)\c2ccccc2)(C)C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Klucz InChI
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Estrogen receptor
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol.21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health4, 364.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C