579000
Tamoxifen Citrate
Tamoxifen is a potent synthetic anti-estrogenic agent.
Synonim(y):
Tamoxifen Citrate, Estrogen Receptor Signaling Regulator I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
water: sparingly soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
Klucz InChI
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKC
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Couldwell, W.J., et al. 1994. FEBS Lett.345, 43.
Baltuch, G.H., et al. 1993. Neurosurgery33, 495.
Powis, G. 1991. Trends Pharmacol. Sci.12, 188.
Issandou, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 5845.
O’Brian, C.A., et al. 1985. Cancer Res.45, 2462.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3