Merck
LM1102
Avanti
17:0-20:4 PE
Avanti Research - A Croda Brand LM1102, methanol solution
Synonim(y):
1-heptadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
754.03
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1102-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1102
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,21,23,27,29,40H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39,43H2,1-2H3,(H,46,47)/b13-1
Klucz InChI
PWFGSGJBCRORHV-DVHMRFIGSA-N
Zastosowanie
Jako wzorzec wewnętrzny zastosowano 17:0-20:4 PE lub 1-heptadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminę:
  • do ekstrakcji fosfolipidów z mitochondriów do ilościowej analizy spektrometrii mas (MS)
  • do analizy lipidów ekstraktu lipidowego z mózgu myszy przy użyciu spektrometrii mas z transformacją Fouriera i rezonansem jonowo-cyklotronowym (FT-ICR-MS)
  • do kwantyfikacji lipidów przy użyciu chromatografii cieczowej - spektrometrii mas (LC-MS)
  • do przygotowania ekstraktów lipidów całkowitych metodą LC-MS
  • do ratiometrycznej kwantyfikacji fosfoetanoloaminy (PE) przy użyciu LC-MS
Działania biochem./fizjol.
Fosfoetanoloamina (PE) działa jako substrat dla kilku fosfolipidów błony komórkowej. Jest ona związana z obrotem fosfolipidów. PE zapobiega również progresji nowotworów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM1102-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Di Ding et al.
Molecular neurobiology, 56(4), 2618-2639 (2018-07-28)
Neurons from the adult central nervous system (CNS) demonstrate limited mRNA transport and localized protein synthesis versus developing neurons, correlating with lower regenerative capacity. We found that deimination (posttranslational conversion of protein-bound arginine into citrulline) undergoes upregulation during early neuronal
Kallol Gupta et al.
Nature protocols, 13(5), 1106-1120 (2018-04-28)
With the recent success in determining membrane protein structures, further detailed understanding of the identity and function of the bound lipidome is essential. Using an approach that combines high-energy native mass spectrometry (HE-nMS) and solution-phase lipid profiling, this protocol can
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the