DEN2508
Density Standard (25 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.0242 g/mL at 25 °C
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
according to ASTM® D1480
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
gęstość
1.0242 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.01%
- Certified density value following ASTM D1480
- Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
- Marked holographically to ensure authenticity
- Compliant to ASTM and IP test method protocols
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)