Merck
LM1202
Avanti
17:0-20:4 PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-heptadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H80NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
802.07
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1202-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-43(47)53-41(39-52-54(48,49)51-37-40(45)36-44)38-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,40-41,44-45H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39H2,1-2H
Klucz InChI
ABNFKIWKBSZNJF-ATWIOZHASA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloglicerol (PG) znajduje się głównie w surfaktancie płucnym i jest zlokalizowany w pęcherzykach płucnych.
Zastosowanie
17:0-20:4 PG lub 1-heptadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′-rac-glicerol):
  • został użyty jako wzorzec wewnętrzny (IS) w ekstrakcji lipidów z izolowanych czystych mitochondriów do analizy spektrometrii mas (MS)
  • był stosowany jako wzorzec wewnętrzny (IS) w analizie chromatografii cieczowej (LC)-MS
  • może być stosowany w teście wyboru acylotransferazy z podwójnym substratem (acylo-CoA i lizofosfolipid)
  • może być stosowany do ilościowej analizy fosfolipidów metodą MS
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że fosfatydyloglicerol (PG) bierze udział w mechanizmie zapalnym i zapewnia ochronę przed infekcją wirusową.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM1202-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christoph Potting et al.
Cell metabolism, 18(2), 287-295 (2013-08-13)
Cardiolipin (CL), a mitochondria-specific glycerophospholipid, is required for diverse mitochondrial processes and orchestrates the function of various death-inducing proteins during apoptosis. Here, we identify a complex of the p53-regulated protein TRIAP1 (p53CSV) and PRELI in the mitochondrial intermembrane space (IMS)
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the