Z267813
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
ZnSe
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 4 mm
przepuszczalność
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 2.4 (at 2 μm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Twardy i kruchy kryształ; obojętny; idealny materiał do ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267813-1EA | 4061833304747 |