Kluczowe dokumenty
Z267651
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 49 mm × 6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
KBr
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
49 mm × 6 mm
przepuszczalność
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 1.53 (at 2 μm)
Opis ogólny
Bardzo miękki, rozpuszczalny w wodzie kryształ; niski koszt i dobry zakres transmisji; mgła.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)