Z123633
Round crystal window
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
Irtran-2
skład
ZnS (Irtran-2)
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 2 mm
przepuszczalność
17,000-72,000 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 2.26 (at 2 μm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nierozpuszczalny w wodzie; odporny na wstrząsy termiczne i mechaniczne; unikać silnych utleniaczy: prążki indukowane ze względu na wysoki współczynnik załamania światła.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z123633-1EA | 4061833303047 |