Key Documents
Z151696
Sigma-Aldrich
Polished IR crystal window
KBr
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
KBr
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
13 mm × 2 mm
Opis ogólny
Use with magnetic holder (Z112488) for films, neat, or Nujol samples.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)