Kluczowe dokumenty
Z112100
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
NaCl, Undrilled
Synonim(y):
Okrągłe okienko kuwety 32 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
NaCl
opakowanie
pkg of (contains 1 window)
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
32 mm × 3 mm
Opis ogólny
Cięcie i polerowanie dla demontowalnych uchwytów na ciecze i gazy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)