Z112178
32mm Round cell window
KBr, Drilled
Synonim(y):
Okrągłe okienko optyczne o średnicy 32 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
KBr
opakowanie
pkg of (contains 1 window)
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
32 mm × 3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cięcie i polerowanie dla demontowalnych uchwytów na ciecze i gazy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z112178-1EA | 4061833302590 |