Kluczowe dokumenty
Z803855
Specac® Omni Cell windows
NaCl, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
NaCl
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Specac Ltd
metody
IR spectroscopy: suitable
rozmiar
41 mm × 23 mm , rectangular
Opis ogólny
Specac® Omni Cell windows [NaCl, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Informacje prawne
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)