Z800791
Specac® Omni Cell spacers
set of assorted PTFE spacers
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea (2 each size)
producent / nazwa handlowa
Specac Ltd
metody
IR spectroscopy: suitable
Opis ogólny
Zawiera 10 różnych przekładek PTFE do ogniw Specac Omni, po 2 z każdej grubości: 0,05 mm, 0,10 mm, 0,20 mm, 0,50 mm, 1,00 mm (prostokątne).
Informacje prawne
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)