Z804428
Specac® Omni Cell windows
KRS-5, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
KRS-5
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Specac Ltd
metody
IR spectroscopy: suitable
rozmiar
41 mm × 23 mm , rectangular
Opis ogólny
Okienka 7518 Omni Cell [KRS-5, 41 mm x 23 mm x 4 mm] to akcesoria przeznaczone głównie do użytku z demontowalnym systemem kuwet 7518 Omni Cell do analizy spektroskopowej w podczerwieni cieczy, mul, past i próbek folii wylewanych.
Informacje prawne
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)