Kluczowe dokumenty
Z267694
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
KRS-5
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 4 mm
przepuszczalność
10,000-36,000 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 2.37 (at 2 μm)
Opis ogólny
Miękki kryształ, odkształca się pod ciśnieniem; dobry materiał ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)