Kluczowe dokumenty
Z267627
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
KBr
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 2 mm
przepuszczalność
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 1.53 (at 2 μm)
Opis ogólny
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)