Kluczowe dokumenty
Z150703
Sigma-Aldrich
Window for PerkinElmer® and Wilks holders
KBr, Undrilled
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
KBr
rectangular
opis
Polished
metody
IR spectroscopy: suitable
dł. × szer. × wys.
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
Informacje prawne
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)