Kluczowe dokumenty
Z627577
BRAND® seripettor® bottle-top dispensers
volume range 2.5 - 25 mL , Adjustable in 0.5 mL increments
Synonim(y):
dozowniki butelkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
producent / nazwa handlowa
BRAND 4720150
zakres pomiaru
accuracy: 1.2%
zakres pojemności
2.5 - 25 mL , Adjustable in 0.5 mL increments
dopasowywanie
(GL 45/32)
(GL 45/38)
(GL 45/S 40)
Opis ogólny
The seripettors are innovative bottle-top dispensers from BRAND with a special design. A lifting spring provides automatic filling. When the piston seal is worn out, the entire dispensing unit can be exchanges by the user rapidly and problem-free, without tools - Eliminating expensive repairs.
  • Low-cost replaceable dispensing cartridge with wiping seal - one spare dispensing cartridge included
  • Semi-automatic dispensing - The spring loaded piston refills the cylinder after dispensing
  • Volume setting - Scalloped track allows for quick and exact setting of desired volume
  • Disassembles without tools - All parts can be replaced quickly without tools
  • The innovate design makes cleaning and maintenance easy
  • Supplied with discharge tube, filling tube, spare dispensing cartridge and adapters, PP (GL 45/32 and GL 45/540)
Cechy i korzyści
  • Prosta i bezwysiłkowa obsługa
  • Wymienny wkład dozujący i części zużywające się
  • Idealny do dozowania seryjnego
Inne uwagi
BR4720150 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.