EP4960800023
632 Uchwyt na probówkę do Varispensera 25 mL/100 mL
tube holder, for Varispenser®25 mL/100 mL
Synonim(y):
Eppendorf® Varispenser®
About This Item
Polecane produkty
opis
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
for Varispenser®25 mL/100 mL
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4960800023 (Global)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP4960800023-1EA | 4061835082711 |