BR43055
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Synonim(y):
Automatic pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
producent / nazwa handlowa
BRAND 43055
pojemność
5 mL
kolor
green markings
dopasowywanie
(29/32)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skalibrowany, aby dostarczyć (TD, Ex). Napisy wykonane zieloną emalią. Automatyczny dozownik szczególnie dobrze nadaje się do dozowania zawiesin. Zakres dozowania około +/- 10%.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR43055-1EA | 4061831856439 |