Z176990
Measure-Matic™ dispenser
measures from 5 to 25 mL, polyethylene/polyallomer
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11654-0000
zakres pomiaru objętości
5-25 mL
pojemność
5-25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PE/polialomer. Odmierza dowolną ilość od 5 do 25 ml; napełniany z butelki PE o pojemności 16 uncji. Nacisk na butelkę powoduje wypchnięcie płynu ponad otwory w rurce. Usunięcie ciśnienia umożliwia powrót nadmiaru płynu do butelki. Dostarczany z pustym korkiem jako osłoną przeciwpyłową.
Informacje prawne
Measure-Matic is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z176990-1EA | 4061832262383 |