Kluczowe dokumenty
BR4600341
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 1-10 mL, with recirculation valve
Synonim(y):
dozowniki butelkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
incremental 0.05 mL
DE-M marking
with recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4600341
zakres pojemności
1-10 mL
dopasowywanie
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Opis ogólny
Dispensette S is suitable for an amazingly broad range of applications, particularly for many acids, saline solutions and organic solvents.
Cechy i korzyści
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Inne uwagi
Digital-The mechanical volume setting is easy to read and ensures accurate and reproducible volume control. Easy Calibration Technique for calibration adjustment in seconds without tools. A calibration flag indicates changes from factory settings.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.