BR4600241
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, with recirculation valve
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
DE-M marking
with recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4600241
pojemność
10 mL
dopasowywanie
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dispensette S nadaje się do niezwykle szerokiego zakresu zastosowań, w szczególności do wielu kwasów, roztworów soli i rozpuszczalników organicznych.
Cechy i korzyści
- Wyjątkowo łatwe napełnianie i dozowanie
- Łatwe napełnianie dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu
- Szybka i bezpieczna regulacja objętości dzięki wewnętrznej szynie z nacięciami
Inne uwagi
Stała objętość - do standardowych zastosowań. Prosta regulacja kalibracji za pomocą dołączonego narzędzia.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)