Kluczowe dokumenty
BR708132
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
1,2, 5 and 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
PTFE
opis
coiled, with safety handle
producent / nazwa handlowa
BRAND 708132
opakowanie
1 ea of
Długość
~800 mm
pojemność
1,2, 5 and 10 mL
Opis ogólny
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)