Kluczowe dokumenty
BR708002
Discharge tube for Dispensette® S
1,2,5 and 10 mL,
fine tip
, L 105 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
polypropylene cap
producent / nazwa handlowa
BRAND 708002
opakowanie
1 ea of
Długość
105 mm
pojemność
1,2,5 and 10 mL
Opis ogólny
Bez zaworu recyrkulacji
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)