Kluczowe dokumenty
BR708104
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
5 and 10 mL, standard, L 105 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
polypropylene cap
producent / nazwa handlowa
BRAND 708104
opakowanie
1 ea of
Długość
105 mm
pojemność
5 and 10 mL
Opis ogólny
With recirculation valve
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)