Kluczowe dokumenty
BR708109
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL, standard, L 135 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
polypropylene cap
producent / nazwa handlowa
BRAND 708109
opakowanie
1 ea of
Długość
135 mm
pojemność
25, 50 and 100 mL
Opis ogólny
With recirculation valve
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)