Kluczowe dokumenty
BR704538
BRAND® filling tube
for seripettor®, L 500 mm
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
Materiały
polypropylene
opis
autoclavable for sterile applications
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704538
Długość
500 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)