Z688207
HandEvac handheld aspirator
8-channel adapter with permanent stainless steel tips, Cole Parmer 439607
About This Item
Kod UNSPSC:
41105100
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opis
Adapter Only (hand operator not included)
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 439607
Opis ogólny
Szybko usuwaj supernatant z różnych hodowli komórkowych lub wielodołkowych płytek i szalek!
Ten ergonomiczny, ręczny aspirator może być używany z pipetami pasteryzowanymi, plastikowymi pipetami aspiracyjnymi lub różnymi adapterami do określonych zastosowań. Wrażliwy na nacisk przycisk na górze urządzenia kontroluje określoną ilość zastosowanego podciśnienia. Zapobiega to przypadkowej aspiracji komórek lub supernatantu związanej z normalnymi technikami próżniowymi.
Używaj ze standardowym wewnętrznym źródłem próżni lub z systemami aspiracji M-Vac lub E-Vac. Autoklawowalne urządzenie jest dostarczane z jednokanałowym adapterem do jednorazowych końcówek pipet.
8-kanałowy adapter ma trwale zamocowane końcówki ze stali nierdzewnej.
Ten ergonomiczny, ręczny aspirator może być używany z pipetami pasteryzowanymi, plastikowymi pipetami aspiracyjnymi lub różnymi adapterami do określonych zastosowań. Wrażliwy na nacisk przycisk na górze urządzenia kontroluje określoną ilość zastosowanego podciśnienia. Zapobiega to przypadkowej aspiracji komórek lub supernatantu związanej z normalnymi technikami próżniowymi.
Używaj ze standardowym wewnętrznym źródłem próżni lub z systemami aspiracji M-Vac lub E-Vac. Autoklawowalne urządzenie jest dostarczane z jednokanałowym adapterem do jednorazowych końcówek pipet.
8-kanałowy adapter ma trwale zamocowane końcówki ze stali nierdzewnej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)