BMSV1002S8
Aspire™ Laboratory Aspirator Accessories
Optional eight channel adapter, fine tip stainless steel
Synonim(y):
wielokanałowy adapter aspiratora próżniowego, wielokanałowy adapter zasysający
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific V1002-S8
Powiązane kategorie
Opis ogólny
8-kanałowy adapter końcówki kapilarnej aspiratora jest wykonany ze stali nierdzewnej i umożliwia precyzyjną kontrolę aspiracji.
Akcesoria przeznaczone do użytku z aspiratorem laboratoryjnym Aspire.
Informacje prawne
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BMSV1002S8-1EA | 4061832608358 |