M2781
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
12 position, straight
Synonim(y):
Podkładka pod płytę
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
kolor
none
Opis ogólny
For use with 96 well multiwell plates
- Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
- Luer fitting
- Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
- Optional repeat kit provides continuous operation capability
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)