Kluczowe dokumenty
BR704541
BRAND® pump assembly seripettor®
size 2 mL
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
About This Item
Kod UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.01
Materiały
polycarbonate
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704541
rozmiar
2 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zespół pompy 1191 dla Seripettor® posiada wysokiej jakości jednostkę uruchamiającą zaprojektowaną do precyzyjnego dozowania cieczy. Wykonany z wytrzymałego poliwęglanu (PC), zespół ten zapewnia długą żywotność i niezawodność w zastosowaniach laboratoryjnych. Sprężyna podnosząca ze stali nierdzewnej zwiększa wydajność, zapewniając płynną i wydajną pracę. Ten zespół pompy jest niezbędnym elementem systemu Seripettor®, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zadań związanych z obsługą cieczy w środowiskach badawczych i analitycznych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)