Kluczowe dokumenty
BR708022
Discharge tube for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring, L 90 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
ETFE cap
producent / nazwa handlowa
BRAND 708022
opakowanie
1 ea of
Długość
90 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Without recirculation valve
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)