BR708210
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
1, 2, 5 and 10 mL, FEP tube, L 70-140 mm, individual adjustment of length
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
FEP tube
producent / nazwa handlowa
BRAND 708210
opakowanie
1 ea of
Długość
70-140 mm
śr. zewn.
6 mm
pojemność
1, 2, 5 and 10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostosowuje się do różnych wysokości butelek.
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR708210-1EA | 4061831846935 |