Kluczowe dokumenty
BAH211950034
SP Bel-Art® Small Bore Tubing
PTFE, I.D. 0.034 in. (0.86 mm), wall thickness 0.012 in. (0.3 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H21195-0034
śr. wewn.
0.034 in. (0.86 mm)
grubość ścianki
0.012 in. (0.3 mm)
Opis ogólny
Plastikowe rurki PTFE można zamawiać na metry, w zależności od potrzeb.
Cechy i korzyści
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Wysoki stopień elastyczności umożliwia wielokrotne skręcanie i obracanie w ciasnych przestrzeniach
  • Nieprzywierająca powierzchnia nie gromadzi cząstek stałych
  • Jedna ilość w opakowaniu odpowiada 1 stopie; w przypadku dłuższych odcinków należy zamówić żądaną długość (ilość w opakowaniu 25 = 25 stóp). Minimalne zamówienie 25 stóp
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)