BR43066
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Synonim(y):
Automatic pipettes
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
producent / nazwa handlowa
BRAND 43066
pojemność
20 mL
kolor
green markings
dopasowywanie
(29/32)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG