Z267562
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
CaF2
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 2 mm
przepuszczalność
77,000-111,000 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 1.42 (at 2 μm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mocny kryształ; odporny na większość kwasów i zasad; odporny na wysokie ciśnienie; nierozpuszczalny w wodzie; brak mgły.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267562-1EA | 4061833304525 |