MABT831
Anti-Lamin B Receptor (LBR) Antibody, clone BB2SS3F3
clone BB2SS3F3, from mouse
Synonim(y):
LMN2R, Integral nuclear envelope inner membrane protein, LBR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BB2SS3F3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LBR(3930)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa cell lysate, mouse C2C12 cell lysate, and in adult mouse fibroblasts (MAFs) either LBR+/+ or LBR -/- (Courtesy of Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa and NIE-115 cells, as well as in mouse adult fibroblasts (MAF LBR+/+ vs MAF LBR-/-) (Courtesy of Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lamin B Receptor (LBR) in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash