Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB1400153
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LMNB1 antibody produced in mouse
clone 4B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADLD, Anti-LMN, Anti-LMN2, Anti-LMNB, Anti-MGC111419
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNB1(4001)
Opis ogólny
Blaszka jądrowa składa się z dwuwymiarowej matrycy białek zlokalizowanych obok wewnętrznej błony jądrowej. Rodzina białek lamin tworzy matrycę i jest wysoce konserwatywna w ewolucji. Podczas mitozy matryca lamin jest odwracalnie demontowana, gdy białka lamin są fosforylowane. Uważa się, że białka lamin są zaangażowane w stabilność jądrową, strukturę chromatyny i ekspresję genów. Laminy kręgowców składają się z dwóch typów, A i B. Ten gen koduje jedno z dwóch białek typu B, B1. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LMNB1 (NP_005564.1, 107 a.a. ~ 186 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LGKCKAEHDQLLLNYAKKESDLNGAQIKLREYEAALNSKDAALATALGDKKSLEGDLEDLKDQIAQLEASLAAAKKQLAD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nam-Hee Kim et al.
PloS one, 10(6), e0127707-e0127707 (2015-06-09)
We recently reported that brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 3 (BIG3) binds Prohibitin 2 (PHB2) in cytoplasm, thereby causing a loss of function of the PHB2 tumor suppressor in the nuclei of breast cancer cells. However, little is known regarding
Tetsuro Yoshimaru et al.
Nature communications, 8, 15427-15427 (2017-05-31)
Approximately 70% of breast cancer cells express oestrogen receptor alpha (ERα). Previous studies have shown that the Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 3-prohibitin 2 (BIG3-PHB2) complex has a crucial role in these cells. However, it remains unclear how BIG3 regulates
Ilaria Dal Prà et al.
Neuromolecular medicine, 16(4), 645-657 (2014-06-21)
The excess vascular endothelial growth factor (VEGF) produced in the Alzheimer's disease (AD) brain can harm neurons, blood vessels, and other components of the neurovascular units (NVUs). But could astrocytes partaking in networks of astrocyte-neuron teams and connected to blood
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400153-100UG4061831651348