Key Documents
SAB2108496
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC1
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- VDAC-1, Anti-PORIN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
sheep, human, guinea pig, dog, bovine, rabbit, horse, mouse, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_003374
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VDAC1(7416)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier Q5FVE7 has been merged into P21796. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human VDAC1
Działania biochem./fizjol.
The voltage-dependent anion-selective channel 1 (VDAC1) functions as a channel in membranous structures for the outer mitochondrial membrane, the cell membrane, endosomes, caveolae, the sarcoplasmatic reticulum, synaptosomes, and post-synaptic density fraction. A major function of VDAC1 in the plasma membrane is that of a NADH(-ferricyanide) reductase that may be involved in the maintenance of cellular redox homeostasis.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SAKVNNSSLIGLGYTQTLKPGIKLTLSALLDGKNVNAGGHKLGLGLEFQA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3