Z743657
Thermal Transfer Tough-Tags™
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, etykiety odporne na temperaturę
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
roll of 2000
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech THER-1137
dł. × szerokość
1.375 in. × 0.625 in.
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Odporność na temperatury od -40°C do 150°C
- Drukowanie popularnych formatów kodów kreskowych w celu szybkiej i łatwej identyfikacji próbek
- Drukowanie tylko jednej etykiety na raz, eliminując marnowanie etykiet i oszczędzając czas i pieniądze.
- Unikalny, odporny na rozpuszczalniki klej na bazie akrylu zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach
- Odporny na ścieranie, chemikalia, wilgoć i duże wahania temperatury
- Powlekana do użytku z taśmą żywiczną, która zapewnia najlepszą wydajność w ekstremalnych warunkach
- Współpracuje z większością drukarek termotransferowych
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)