Z743655
Thermal Transfer Tough-Tags™
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., roll of 2000
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
roll of 2000
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech THER-1128
dł. × szerokość
1.28 in. × 0.50 in.
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Odporność na temperatury od -40°C do 150°C
- Drukowanie popularnych formatów kodów kreskowych w celu szybkiej i łatwej identyfikacji próbek
- Drukowanie tylko jednej etykiety na raz, eliminując marnowanie etykiet i oszczędzając czas i pieniądze.
- Unikalny, odporny na rozpuszczalniki klej na bazie akrylu zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach
- Odporny na ścieranie, chemikalia, wilgoć i duże wahania temperatury
- Powlekana do użytku z taśmą żywiczną, która zapewnia najlepszą wydajność w ekstremalnych warunkach
- Współpracuje z większością drukarek termotransferowych
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743655-2000EA |